9-硼双环[3.3.1]壬烷 0.5 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 9-BBN
ACRO165811000EA 0 CNY
ACRO165811000 ACRO165818000
9-硼双环[3.3.1]壬烷 0.5 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
9-硼双环[3.3.1]壬烷
分子式: C₈H₁₅B
分子量: 122,02 g/mol
密度: 0,884 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00074742
CAS号: 280-64-8
UN号: 3399
ADR: 4.3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to yellow Liquid (solution under an inert atmosphere)
Strength 0.45 to 0.55 M (calc. molarity of 9-BBN based on active hydrogen)