雄酮 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3α-羟基-5α-雄甾烷-17-酮5α-Androstan-3α-ol-17-one
ACRO204190010EA 0 CNY
ACRO204190010 ACRO204190050
雄酮 97%
雄酮
分子式: C₁₉H₃₀O₂
分子量: 290,447 g/mol
溶点: 180…185 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003618
CAS号: 53-41-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +90° to +98° (20°C, 589 nm) (c=0.7, ethanol)