黄曲霉素 B1, crystalline
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO227340100EA 0 CNY
ACRO227340500 ACRO227340100 ACRO227340010
黄曲霉素 B1, crystalline
黄曲霉素 B1
分子式: C₁₇H₁₂O₆
分子量: 312,3 g/mol
溶点: 268…269 °C
存储条件: Freezer
CAS号: 1162-65-8
UN号: 3462
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %