赭曲霉素 A 99+%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-[(3R)-(5-氯-8-羟基-3-甲基-1-氧代-7-苯并二氢异吡喃基)羰基]-L-苯丙氨酸
ACRO227400050EA 0 CNY
ACRO227400050
赭曲霉素 A 99+%
赭曲霉素 A
分子式: C₂₀H₁₈ClNO₆
分子量: 403,8 g/mol
溶点: 169 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00078079
CAS号: 303-47-9
UN号: 3462
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥99.0 %