1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
供应商: Thermo Scientific
ACRO240575000EA 0 CNY
ACRO240571000 ACRO240570025 ACRO240575000
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
分子式: C₄₀H₈₀NO₈P
分子量: 734,05 g/mol
溶点: 229…229,5 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00036903
CAS号: 63-89-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +6° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥97.5 %