钠 30% (w / w) 分散在甲苯中, Ø <0.1 mm
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO243262500EA
0
CNY
ACRO243262500
钠 30% (w / w) 分散在甲苯中, Ø <0.1 mm
钠
分子式:
Na 分子量: 22,99 g/mol 密度: 0,90 g/cm³ 闪点: 4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00085307 CAS号: 7440-23-5 UN号: 3482 ADR: 4.3,I |
产品技术规格
Appearance | Dispersion in toluene |
Additional info | Trace analysis based on 100% sodium metal purity |
Strength | ≥30 % (Na) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤550 ppm |
Potassium (K) | ≤300 ppm |