(S)-(-)-α-氨基-γ-丁内酯 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: L-高丝氨酸内酯
ACRO259940010EA 0 CNY
ACRO259940010 ACRO259940050
(S)-(-)-α-氨基-γ-丁内酯 99%
(S)-(-)-α-氨基-γ-丁内酯
分子式: C₄H₇NO₂·HBr
分子量: 182,017 g/mol
溶点: 236…238,9 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00674493
CAS号: 15295-77-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -20.5° to -22.5° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)