四氢-2-(2-丙炔基氧基)-2H-吡喃 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 2-PropargyloxanePropargyl 2-tetrahydropyranyl etherTetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran
ACRO295060250EA 0 CNY
ACRO295060250 ACRO295061000 ACRO295060050
四氢-2-(2-丙炔基氧基)-2H-吡喃 98%
四氢-2-(2-丙炔基氧基)-2H-吡喃
分子式: C₈H₁₂O₂
分子量: 140,18 g/mol
沸点: 63…65 °C (9 mmHg)
密度: 0,997 g/cm³
闪点: 59 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006604
CAS号: 6089-04-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %