2,3,5,6-四氟-7,7,8,8-四氰二甲基对苯醌 95%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: F4TCNQ(2,3,5,6-四氟-2,5-环己二烯-1,4-二亚基)二丙二腈2,3,5,6-四氟-7,7',8,8'-四氰二甲基对苯醌
ACRO312670050EA 0 CNY
ACRO312670050
2,3,5,6-四氟-7,7,8,8-四氰二甲基对苯醌 95%
2,3,5,6-四氟-7,7,8,8-四氰二甲基对苯醌
分子式: C₁₂F₄N₄
分子量: 276,15 g/mol
溶点: 291 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00042382
CAS号: 29261-33-4
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow-green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %