Fumonisin B2 96+%
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO328260010EA
0
CNY
ACRO328260010
Fumonisin B2 96+%
Fumonisin B2
分子式:
C₃₄H₅₉NO₁₄ 分子量: 705,839 g/mol 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00133350 CAS号: 116355-84-1 UN号: 2811 ADR: 6.1,I |
产品技术规格
Appearance | White to light yellow to brown Solid |
HPLC | ≥96.0 % |