氯甲基氯磺酸酯 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO330800050EA 0 CNY
ACRO330800050 ACRO330800250 ACRO330800010
氯甲基氯磺酸酯 97%
氯甲基氯磺酸酯
分子式: CH₂Cl₂O₃S
分子量: 164,98 g/mol
沸点: 45…50 °C (10 mmHg)
密度: 1,6 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00041547
CAS号: 49715-04-0
UN号: 3390
ADR: 6.1,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %