丁基氯化镁 20% (w / w) 在四氢呋喃 /甲苯中, AcroSeal™

供应商: Thermo Scientific
Danger

ACRO331681000EA 0 CNY
ACRO331681000 ACRO331688000
丁基氯化镁 20% (w / w) 在四氢呋喃 /甲苯中, AcroSeal™
丁基氯化镁
分子式: C₄H₉ClMg
分子量: 116,87 g/mol
密度: 1 g/cm³
闪点: –21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000475
CAS号: 693-04-9
UN号: 3399
ADR: 4.3,I

现在订购

产品技术规格

Appearance Green-brown to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HCl 19 to 22 % (as BUMC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR