tert-Butylperoxy isopropyl carbonate 75% 在不含矿物油精的芳香烃中
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO349842500EA 0 CNY
ACRO349842500
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate 75% 在不含矿物油精的芳香烃中
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate
分子式: C₈H₁₆O₄
分子量: 176,212 g/mol
溶点: –20 °C
密度: 0,905 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00126878
CAS号: 2372-21-6
UN号: 3103
ADR: 5.2,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 74 to 76 %
Color scale ≤10 APHA
Hydrolyzable chloride ≤150 ppm Inorganic + organic
Impurity ≤1000 ppm Hydroperoxides (as TBHP)