tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
供应商: Thermo Scientific
ACRO369320010EA 0 CNY
ACRO369320010
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
分子式: C₁₉H₂₁NO₂
分子量: 295,382 g/mol
溶点: 111…115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00134280
CAS号: 81477-94-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %