乙烯双(三苯基磷)铂 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO369360010EA 0 CNY
ACRO369360010 ACRO369362500
乙烯双(三苯基磷)铂 98%
乙烯双(三苯基磷)铂
分子式: C₃₈H₃₄P₂Pt
分子量: 747,722 g/mol
溶点: 127…131 °C (dec.)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00012028
CAS号: 12120-15-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)