4-氯苯基溴化镁 1 M 在乙醚中, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO377401000EA
0
CNY
ACRO377401000
ACRO377408000
4-氯苯基溴化镁 1 M 在乙醚中, AcroSeal™
4-氯苯基溴化镁
分子式:
C₆H₄BrClMg 分子量: 215,76 g/mol 密度: 0,85 g/cm³ 闪点: –40 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009926 CAS号: 873-77-8 UN号: 3399 ADR: 4.3,I |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to grey to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.9 to 1.2 M |