L-叔亮氨醇 95%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: (S)-2-氨基-3,3-二甲基-1-丁醇
ACRO377532500EA 0 CNY
ACRO377530050 ACRO377532500 ACRO377530010
L-叔亮氨醇 95%
L-叔亮氨醇
分子式: C₆H₁₅NO
分子量: 117,19 g/mol
沸点: 114…116 °C (10 mmHg)
溶点: 30…34 °C
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00192250
CAS号: 112245-13-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Low melting mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +34° to +40° (25°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)