N,N-Diformylacetamide 80%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO380450050EA 0 CNY
ACRO380450050 ACRO380450010
N,N-Diformylacetamide 80%
N,N-Diformylacetamide
分子式: C₄H₅NO₃
分子量: 115,088 g/mol
沸点: 70 °C (15 mmHg)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00015916
CAS号: 26944-31-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %