乙酸炔丙酯 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO380820250EA 0 CNY
ACRO380820250 ACRO380820050
乙酸炔丙酯 97%
乙酸炔丙酯
分子式: C₅H₆O₂
分子量: 98,10
沸点: 27…28 °C (8 mmHg)
密度: 0,989 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041601
CAS号: 627-09-8
UN号: 1992
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %