2-[N,正双(三氟甲烷磺酰)氨基]吡啶 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: N,N-双(三氟甲基磺酰基)-2-吡啶胺2-[N,N-双(三氟甲基磺酰)氨基]吡啶
ACRO387650050EA 0 CNY
ACRO387650250 ACRO387650050
2-[N,正双(三氟甲烷磺酰)氨基]吡啶 97%
2-[N,正双(三氟甲烷磺酰)氨基]吡啶
分子式: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
分子量: 358,23 g/mol
沸点: 97 °C (2 mmHg)
溶点: 40…43 °C
闪点: 110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191834
CAS号: 145100-50-1
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
HPLC ≥96.0 %