氨 0.5 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO388441000EA
0
CNY
ACRO388441000
氨 0.5 M 在四氢呋喃中, AcroSeal™
氨
分子式:
NH₃ 分子量: 17,03 g/mol 密度: 0,85 g/cm³ 闪点: –36 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00011418 CAS号: 7664-41-7 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Solution |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Strength | 0.40 to 0.60 M |