酒石酸氢钠 98+% 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 酒石酸重酒石酸钠L(+)-酒石酸
ACRO389420010EA 0 CNY
ACRO389420010 ACRO389422500
酒石酸氢钠 98+% 用于分析
酒石酸氢钠
分子式: C₄H₅NaO₆
分子量: 172,07 g/mol
溶点: 253 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00065393
CAS号: 526-94-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
pH 3.0 to 3.6 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)