Silica gel 2-5 mm, 无毒 用于干燥, 带有水分指示剂(橙色凝胶)
供应商: Thermo Scientific
ACRO392030010EA 0 CNY
ACRO392030050 ACRO392030010 ACRO392032500
Silica gel 2-5 mm, 无毒 用于干燥, 带有水分指示剂(橙色凝胶)
Silica gel
分子式: SiO₂
分子量: 60,08 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011232
CAS号: 7631-86-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)