N-羟基琥珀酰亚胺丙烯酸酯 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: N-丙烯酰氧基琥珀酰亚胺
ACRO400300050EA 0 CNY
ACRO400300250 ACRO400300050 ACRO400300010
N-羟基琥珀酰亚胺丙烯酸酯 99%
N-羟基琥珀酰亚胺丙烯酸酯
分子式: C₇H₇NO₄
分子量: 169,14 g/mol
溶点: 69 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00078261
CAS号: 38862-24-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %