2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO438450010EA 0 CNY
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
分子式: C₅H₃ClN₂O
分子量: 142,55 g/mol
溶点: 113…118 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD10696891
CAS号: 933702-55-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %