磷酸氢氨钠 ≥99.0%, 试剂等级
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
磷酸氢钠铵
, 磷酸钠铵
, 磷酸氢铵钠
VWRC0770-P12KGEA
13108.2
CNY
VWRC0770-P12KG
VWRC0770-500G
VWRC0770-P25KG
磷酸氢氨钠 ≥99.0%, 试剂等级
磷酸氢氨钠
分子式:
NaNH₄HPO₄·4H₂O 分子量: 209,07 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00066970 CAS号: 7783-13-3 |
产品技术规格
Arsenic | ≤0.0001% |
Assay | ≥99.0% |
Chloride | ≤0.0005% |
Heavy Metals | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤0.0005% |
Nitrate | ≤0.003% |
pH (5%, Water) at 25 °C | 7.5 – 8.5 |
Sulphate | ≤0.02% |