洁净室丁腈手套,适用于100级, ISO 5洁净室
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI112-4540EA 2000 CNY
VWRI112-4540 VWRI112-4541 VWRI112-4542 VWRI112-4537 VWRI112-4538 VWRI112-4539
洁净室丁腈手套,适用于100级, ISO 5洁净室
手套
VWR洁净室丁腈手套由丙烯腈,丁二烯和甲基丙烯酸的合成共聚物制成,可在要求严格的无尘室应用中提供可靠,耐用和舒适的手部保护。 这些不分左右手的手套有着高拉伸强度并对各种溶剂,酸和碱有强抗渗透性。
  • 产生极低数量的颗粒
  • 带纹理的手指增强了抓力
  • 锥形串珠袖口确保安全合身
  • 可消散静电,以抑制有害静电释放
  • 不含天然橡胶乳胶
  • 不含有机硅的材料可最大程度地减少离子污染物和非挥发性残留物(NVR)的转移
  • 即使在长时间佩戴的情况下,不沾污,不污损的手套可减少污染用户正在操作的零件或组件的风险
适用于100级,ISO 5,M3.5或更高级别的洁净室。
根据ASTM,FTMS和IEST标准进行质量测试。
Certifications: EN 374-2/3; Cat. III; AQL 1,5
Packaging: 每个双层袋100个手套,每箱10袋。手套密封于双层聚乙烯洁净室袋中。每个纸箱是双层的。袋子和纸箱标签上使用耐IPA墨水。