洁净室丁腈手套,无菌,A级
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI112-4551EA 0 CNY
VWRI112-4551 VWRI112-4552 VWRI112-4553 VWRI112-4554 VWRI112-4555 VWRI112-4549 VWRI112-4550
洁净室丁腈手套,无菌,A级
手套
VWR洁净室丁腈手套由丙烯腈,丁二烯和甲基丙烯酸的合成共聚物制成,可在要求严格的洁净室应用中提供可靠,耐用和舒适的手部保护。这些区分左右手的手套对各种溶剂,酸和碱均表现出高拉伸强度和强抗渗透性。
  • 产生极低数量的颗粒; A级; 每个手套的内毒素<20 EU
  • 表面有微纹理以增强抓力
  • 锥形串珠袖口确保安全合身
  • 可消散静电,以抑制有害静电释放
  • γ射线辐照灭菌至SAL 10-6
  • 不含天然橡胶乳胶
  • 不含有机硅的材料可最大程度地减少离子污染物和非挥发性残留物(NVR)的转移
  • 即使在长时间佩戴的情况下,不沾污,不污损的手套可减少污染用户正在操作的零件或组件的风险。
适用于100级,ISO 5,M3.5或更高级别的洁净室。
根据ASTM,FTMS和IEST标准进行质量测试。
Certifications: EN 374-2/3; Cat. III; AQL 1,5
Packaging: 1双/包,10包/小袋,5小袋/大袋,4大袋/箱。手套密封于双层聚乙烯洁净室袋中。每个纸箱是双层的。袋子和纸箱标签上使用耐IPA墨水。