安全盖
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI590-0038EA 0 CNY
VWRI590-0038 VWRI590-0036 VWRI590-0037
安全盖
外壳 安全塞和废品塞
将溶剂或流动相以安全的方式从容器和瓶中抽出,不接触危险气体和溶剂蒸汽。带空气阀和空气过滤器。高质量材料(PTFE和PP)可最大程度确保实验室人员和环境的安全。
  • 建议用于HPLC系统
  • 对腐蚀性有机溶剂具有耐化学性
  • 空气过滤器和阀门应每六个月更换一次,以确保最大限度安全性。
Delivery information: 交货信息:提供空气阀/过滤器和相应的配件。