离心管, 5 ml, SuperClear
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI525-0946EA 847.8 CNY
VWRI525-0946
离心管, 5 ml, SuperClear
管子 离心管
PP材质,非无菌,可高温高压灭菌,带刻度,平盖,侧面磨砂区域易于标记。 琥珀色,用于感光物质。
  • 可以承受离心力25000×g
  • 易开盖在离心过程中不会弹出
  • 经认证不含核酸酶(RNase / DNase),内毒素(热原)和ATP