VWR® VWB2, 水浴, 系列
供应商: VWR
VWR®
VWRI462-0554EA 12173.22 CNY
VWRI462-0554 VWRI462-0555 VWRI462-0556 VWRI462-0557 VWRI462-0558 VWRI462-0559
VWR® VWB2, 水浴, 系列
浴锅 非搅拌水浴锅
带有双层不锈钢(内部)和涂层钢板(外部)外壳的无搅拌水浴箱。 除2升型号外,所有浴锅均配有排水龙头,以方便排空,并适合与水或热珠一起使用。 容量为5升或更高的浴锅具有传热珠模式,可通过主菜单激活该模式。 可选配件有排水塞(塞子),以确保传热珠不会卡在排水口中。 注意:浴锅的安全等级为1,与不易燃液体一起使用时,可以无人值守运行。
  • 快速加热,精确的温度控制
  • 具有三个温度预设的数字温度指示器
  • 温度范围5至99°C
  • 温度稳定性为±0.2°C
  • 可调节的过热警报可保护样品免于过热
  • 如果未检测到水或水位低,则空运行保护功能可关闭水浴
  • 倒数计时器和声音警报:1到999分钟
Delivery information: 随附带铰链的透明聚碳酸酯盖(2升型号无铰链盖)和通用托盘。 提供多种可选配件。