盐酸 5 mol/l (5 N) 用于生物制药生产
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC85400.320EA 0 CNY
VWRC85400.320 VWRC85400.460
盐酸 5 mol/l (5 N) 用于生物制药生产
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36,46 g/mol
密度: 1,08 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.9 - 5.1 mol/l
Conforms to BDH 19066 Passes test