硫酸 96% 根据DIN EN ISO 307的粘度校准溶液
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC85652.320EA 0 CNY
VWRC85652.320 VWRC85652.290
硫酸 96% 根据DIN EN ISO 307的粘度校准溶液
硫酸
Delivery information: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
分子式: H₂SO₄
分子量: 98,08 g/mol
沸点: 330 °C (1013 hPa)
溶点: 10,38 °C
密度: 1,84 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
现在订购
产品技术规格
Assay 95.85 - 96.15 %