Carrez II solution potassium hexacyanoferrate(II) 0.25 mol/l 在水溶液中
供应商: VWR Chemicals
|
|
VWRC85733.290EA
425.25
CNY
VWRC85733.290
Carrez II solution potassium hexacyanoferrate(II) 0.25 mol/l 在水溶液中
Carrez II solution potassium hexacyanoferrate(II)
密度:
1,060 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
EINECS:
237-722-2 |
产品技术规格
Titer | 0,2375 - 0,2625 mol/l |