轨道式振荡器,Standard 1000
供应商: VWR
VWR®
VWRI444-2902EA 0 CNY
VWRI444-2902 VWRI444-2901 VWRI444-2900 VWRU89032-090
轨道式振荡器,Standard 1000
振荡器 轨道振荡器
通用振荡器,带微处理器控制,适用于基础混合应用、印迹技术、染色和脱色。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。速度可通过1到10标度设置旋钮进行调节,且变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。
  • 适用于持续操作
  • 0到+40 °C 操作温度(最大80%相对湿度,无结露),可用于培养箱、CO₂培养箱或冷房
Delivery information: 随附防滑橡胶垫