回旋式振荡器,Standard 3500
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU89032-094EA 0 CNY
VWRU89032-094 VWRI444-2905 VWRI444-2904 VWRI444-2903 VWRI444-2965 VWRI444-7023 VWRU89032-092
回旋式振荡器,Standard 3500
振荡器 轨道振荡器
通用振荡器,带微处理器控制,适用于基础混合应用、细菌悬液、染色和脱色。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。速度可通过1到10标度设置旋钮进行调节,且变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。
  • 持续操作或01到120分钟计时操作
  • 一系列可替换附件
  • 4到+40 °C操作温度(最大80%相对湿度,无结露),可用于培养箱、CO₂培养箱或冷藏室
Delivery information: 交付信息:随附防滑橡胶垫,但无附件。附件须单独订购。其他平台和附件的详细信息请参见条目“VWR® Standard和Advanced系列回旋式振荡器”条目。