回旋式振荡器,Advanced 3500
供应商: Avantor
VWR®
VWRI444-2907EA 19807 CNY
VWRI444-2907 VWRU89032-096 VWRI444-2906 VWRU10027-144 VWRU89032-098 VWRU10027-142 VWRI444-2908
回旋式振荡器,Advanced 3500
振荡器 轨道振荡器
数字振荡器,带微处理器控制,适用于一系列混合应用,如细胞培养、溶解度研究和萃取程序。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。Accu驱动振荡系统具有卓越的速度控制、精度、安全性和耐久性,可以持续监控振动速度,并即使在载荷变化的情况下,仍能保持设定点操作。
  • Two independent LED displays show speed and time
  • Integral timer, 1 s to 160 h, shows elapsed time or counts down, automatic switch off and audible alarm when program is complete
  • Can be used at −10 to +60 °C (max. 80% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
实际速度与设定速度之间的精度达1%。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。内置载荷传感器可以检测失衡情况,并自动减少min-1至安全速度,以防止溅泼,保护样品。通过速度校准模式,用户可以重新校准速度显示,而RS232串口则为数据记录和装置控制提供了双向通信模式。
Delivery information: 交付信息:随附防滑橡胶垫,但无附件。附件须单独订购。其他平台和附件的详细信息请参见条目“VWR® Standard和Advanced系列回旋式振荡器”条目。