锥形瓶,带标准磨口接头
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI201-1340EA 130.68 CNY
VWRI201-1340
锥形瓶,带标准磨口接头
烧瓶 三角烧瓶
由硼硅酸盐3.3玻璃制成,透明
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温
  • 极小的热膨胀,对温度变化具有较高的抗力
物超所值的替代品,适用于广泛的实验室应用。 带刻度和标签区域。
Certifications: DIN 12387