数显型迷你干浴器
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU10153-350EA 6725 CNY
VWRU10153-350 VWRI460-0337 VWRI460-0336 VWRI460-0335 VWRI460-0334 VWRU10153-320
数显型迷你干浴器
干浴器 数显型干浴器
这些迷你干浴器是需要精确,可重复结果的应用的理想选择。这些设备占用的最少的工作台空间。可提供带有或不带有加热盖的型号。单位是免疫测定,ELISA,LAMP测定,酶反应,变性和血库的理想选择。
  • LED显示屏可以显示温度和时间
  • 温度范围从+5到100℃
  • 温度精度±0.5°C(带加热盖的型号:±0.3 °C)
  • 微处理器控制,通过外部温度计或温控设备校准温度
  • 温度范围:1秒到60小时,或连续模式
  • 加热盖有助于减少样品管内的冷凝
  • 适用于容量从0.2毫升到50毫升的试管的可替换小型加热块
Accessories information: 用于15和50 ml试管(VWRI460-0342和VWRI462-0343)的块不能与带加热盖的迷你干浴器一起使用。
订购须知 不包括加热块,请单独订购。
Caution: ** EU / 瑞士插头*** UK插头