笔型数字温湿计,Traceable®
供应商: VWR
VWR® Traceable®
VWRI620-1586EA 1891.69 CNY
VWRI620-1586 VWRU35519-049
笔型数字温湿计,Traceable®
湿度计 数字温湿度计
该款数字温湿计能够连续同时显示相对湿度和温度。
  • 快速双调取记忆
  • 快速反应(不到6秒)
  • 便于携带用口袋夹
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附表明NIST标准可追溯性的独立序列号Traceable®校准证书和1.5伏电池。