低温存储容器,CSS和XSS系列
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI478-0283EA 26025 CNY
VWRI478-0283 VWRI478-0285
低温存储容器,CSS和XSS系列
低温储存容器
CSS系列罐能够为小到中容量罐体采用铝合金制成,配有玻璃纤维/环氧基树脂开口。高度真空多层超绝缘设计能够限制氮蒸发。应用提供存储解决方案。XSS具有相似的优势,但拥有更大的存储容量。
  • 极低液氮蒸发率
  • 盖子可用挂锁(不含)锁上
  • 容器配有带吊钩的不锈钢罐,便于从容器内取出
样品直接置于容器液氮中的不锈钢罐中。
可容纳两个高脚杯的270 mm高罐体或可容纳 6 × 1.8 ml瓶的管子
可容纳一个高脚杯的110 mm高罐体或可容纳 3 × 1.8 ml瓶的管子
Certifications: 认证:CE——医疗器械。