干运容器,DS系列
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI478-0317EA 5125 CNY
VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0305 VWRI478-0319
干运容器,DS系列
干运容器用于在低温条件下安全运输样品。
疏水性吸附剂材料固定在容器的内部。使用液氮将材料完全浸透后,便可使用容器在低温条件下安全运输样品,即使容器倒置,液氮也不会有溢出风险。
DS-24型号可装配可拆卸吸附剂匣,以延长保存时间。
* DS-24随附无罐、架或匣(须单独订购)。欲了解该系列的详细信息,请联系您当地的VWR销售办公室。
Certifications: 认证:CE——医疗器械。
该运输罐不符合国际航空运输
(IATA)输传染性物质的规定。