显微镜用LED照明,ML3
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRI631-1780EA 2978 CNY
VWRI631-1780
显微镜用LED照明,ML3
发光照明系统
该款先进的照明模块旨在用作诸如Zeiss Standard 18等显微镜即插即用的备件。6500 K色温的3 W功率LED拥有约5万小时的平均寿命。
  • 铝制外壳
  • 光线可持续调光
  • 上一次调光位置记忆存储功能,以便下次使用
Delivery information: 交付信息:随附多适配器电源(欧标、美标、英标)。