低型烧杯,加固型
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI213-0476EA 402.47 CNY
VWRI213-0476 VWRI213-0477 VWRI213-0478 VWRI213-0479 VWRI213-0462 VWRI213-0480 VWRI213-0481
低型烧杯,加固型
烧杯
硼硅酸盐3.3玻璃,带槽口。
  • 良好的耐化学和热冲击性能
  • 耐用的标签区域,无光饰面,带白色刻度
  • 槽口倾倒性能优秀
由于壁厚增加,加固型烧杯比标准产品具有更好的机械稳定性。加强轮廓增加了抗冲击性,降低了破损的风险。由于壁厚增加,对快速温度变化的抵抗能力不如普通产品,因此建议缓慢、均匀加热。