危险位置(防爆型)冷藏柜和冷冻冰箱
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU10819-774EA 129075 CNY
VWRU10819-774 VWRU10819-776
危险位置(防爆型)冷藏柜和冷冻冰箱
冰箱
VWR 危险位置(防爆型)冰箱符合 NFPA 和 OSHA 危险场所指南 Class 1, Division II, Group C & D。它们不适用于不是防爆设计的常见实验室/房间环境。
  • 鑰匙門鎖和右鉸鏈
  • 用於正密封的磁性門襯墊
  • 高密度聚氨酯泡沫白色紋理的櫥櫃和絕緣門
  • 機械恆溫器密封在UL標準防爆箱內
设备不含内部电气元件,所有外部元件根据 NFPA 和 OSHA 指南进行密封。
Certifications: 符合UL/c-UL认证。
订购须知 訂購信息:不包括電源線。