磷酸 ≥85.0%, LiChropur® 用于HPLC
供应商: Merck
Danger
Synonyms: 正磷酸
M-Clarity™ quality level = MQ100
MERC5.43828.0100EA 400 CNY
MERC5.43828.0250 MERC5.43828.0100
磷酸 ≥85.0%, LiChropur® 用于HPLC
磷酸
分子式: H₃PO₄
分子量: 98 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011340
CAS号: 7664-38-2
UN号: 1805
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay (Alkalimetric) ≥85,0%
Identity Passes Test
Colour ≤10 Hazen
Insoluble matter ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤0,020 ppm
Calcium (Ca) ≤0,050 ppm
Copper (Cu) ≤0,025 ppm
Iron (Fe) ≤0,020 ppm
Pottasium (K) ≤0,050 ppm
Magnesium (Mg) ≤0,020 ppm
Sodium (Na) ≤0,10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%