耐CO2 运输试管
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI525-1002EA 1450 CNY
VWRI525-1002
耐CO2 运输试管
管子 试验/取样管
保护用干冰运送的样品。
  • 密封,防漏的瓶盖可保持pH值稳定
  • 提供无菌或非无菌形式
耐CO2 运输试管是唯一设计成耐CO2 的密封容器,它可以防止干冰损坏您昂贵的分子和细胞溶液。耐CO2 试管由耐用,高质量的材料制成,并配有密封盖,能有效的防止CO2 的渗透,从而在使用干冰运输和储存时,保持样品的pH值稳定。
Certifications: 符合IATA 95 kPa要求,可以运输
Packaging: 每袋10个
Caution: 在暴露于干冰之前,应对这些试管中的样品进行冷冻。