量筒
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI612-5601EA 297 CNY
VWRI612-5601 VWRI612-5573 VWRI612-5579 VWRI612-5572 VWRI612-5599 VWRI612-5589 VWRI612-5596 VWRI612-5587
量筒
量筒 Measuring Cylinders
PMP (TPX)材质,透明,高型,B级
  • 稳定的六角形底座
  • 在模具中校准刻度,以确保准确性和一致性
  • 优异的耐化学性
  • 连续使用时可承受0至121°C的温度,短时间可承受170°C的温度
  • 树脂符合美国FDA 21 CFR要求
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706