Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP, VWRI
供应商: Avantor
VWR®
VWRI612-5639EA 25.26 CNY
VWRI612-5639 VWRI612-5658 VWRI612-5659 VWRI612-5604 VWRI612-5667 VWRI612-5602 VWRI612-5665 VWRI612-5666
Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP, VWRI
量筒 Measuring Cylinders
PP材质,半透明,高型,B级
  • 大六角形底座,具有更好的稳定性
  • 在模具中校准刻度,以确保准确性和一致性
  • 可承受温度为0至121°C
  • 极好的耐化学性
  • 树脂符合美国FDA 21 CFR要求
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706