VWR® FASTLoad peristaltic pumps provides highly accurate and reproducible flow rates from 0,8 up to 1312 ml/min.
Three models: Manual control, Auto control, Programmable control (all IP 40).
- 可变速度/流速
- 配备的FASTLoad泵头便于管件替换
- 三辊式转子
- 可堆叠泵头(除手动控制泵
- 用户友好型键盘控制,带2行字母数字显示
- 所有泵可接受的壁厚:1.6 mm
手动控制
简单手动控制
15到150 rpm运行速度
可替换有刷电机
自动控制
手动和模拟控制
10到250 rpm运行速度
远程速度控制,远程停止/开始/反向
可编程控制
手动/模拟和数字控制
速度:10到250 rpm
管尺寸选择器:6个管尺寸
远程速度控制,远程停止/开始/反转
单次投加或重复投加
手动泵管内径和流速:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 12
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 4,2 ~ 42
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 16 ~ 160
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 35 ~ 350
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 56 ~ 560
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 78 ~ 78
自动控制和可编程泵的管内径和流速:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 19
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 2,8 ~ 70
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 11 ~ 270
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 24 ~ 587
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 38 ~ 937
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 53 ~ 1312
Delivery information: 交付信息: 随附RS232电脑信号接口。